Documenti fondamentali
42439
Supelco
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinonimo/i:
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
Scegli un formato
10 MG
CHF 508.00
CHF 508.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 508.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C10H28O2
Peso molecolare:
232.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
CHF 508.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
TUNFSRHWOTWDNC-AUHOWUHASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)