Documenti fondamentali
41577
Supelco
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Sinonimo/i:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
Scegli un formato
10 MG
CHF 97.10
CHF 97.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 97.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
Beilstein:
146200
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 97.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Substrate for CYP2B6
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)