Documenti fondamentali
40353-U
Supelco
48 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Indoor Air Quality Calibration Standard, 48 components
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethylbenzene
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    (R)-(+)-Limonene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-Pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    1,2,4,5-Tetramethylbenzene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Vedi tutto (48)
Avvertenze
Danger
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)