Documenti fondamentali
40117-U
Supelco
Pyridine-2-Aldehyde-DNPH Standard
1 mM in acetonitrile (aldehyde, equivalent), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 3 × 2 mL
Concentrazione
1 mM in acetonitrile (aldehyde, equivalent)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pyridine-2-Aldehyde-DNPH Standard is used for ozone analysis. It is mainly designed as a quantitative calibration mixture where a multi-component solution is not suitable. Packaged in an amber glass ampule.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)