33165-U
Anidride trifluoroacetica
Sinonimo/i:
TFAA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Tensione di vapore
6.28 psi ( 20 °C)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Confezionamento
pkg of 10 × 1 mL (33165-U)
tecniche
GC/MS: suitable (SIM)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
39.5-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Densità
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?