33040-U
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
Sinonimo/i:
Boron trifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Confezionamento
pkg of 10 × 5 mL
Concentrazione
10 % (w/w)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GCMostra di piùActive Filters