Documenti fondamentali
303408
Supelco
1,1,1-Trichloroethane in nitrogen
10 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 48 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T259-48
Disponibilità
not available in EU
Concentrazione
10 ppm
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caratteristiche e vantaggi
  • 1,1,1-Trichloroethane in nitrogen, 10 ppm is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)