Documenti
29864-U
SGE Needles for RN syringes
volume 500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
23 ga
Caratteristiche
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 039110
Lungh. × D.E. × D.I. ago
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
Volume
500 μL
Note legali
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)