29849-U
SGE Syringes for eVol® XCHANGE® Analytical Syringe Digital Drive
volume 2-50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm, bevel tip stainless steel needle, pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
50 μL eVol® syringe
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 2910022
Lungh. × D.E. × D.I. ago
50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm
Volume
2-50 μL
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)