Documenti fondamentali
29656-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Caratteristiche
closure type screw top vial
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Note legali
CD is a trademark of QIS, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)