Documenti fondamentali
29623-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001982
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)