29617-U
SGE syringe for Varian® 8400
volume 10 μL, 10F-V-5/0.47A, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
26 ga
Descrizione
color (dark orange)
Caratteristiche
needle type F (cemented needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002950
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.5 mm
Volume
10 μL
Descrizione generale
SGE syringe for Varian® 8400 features a cemented needle with bevel tip designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Note legali
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)