Documenti
28974-U
Supelco
Purge/Trap A
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
configured for Tekmar® Stratum
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti