Documenti fondamentali
28525-U
Supelco
ATIS Replacement Luer/Hose Barb Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
The ATIS will accept either 1/4 inch or 6 mm O.D. Thermal Desorption tubes. Included is a luer/hose barb adapter to connect a variety of solvent desorption tubes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)