Documenti fondamentali
28108-U
Supelco
Filter Label for MSA Tube Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
applicazioni
industrial hygiene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)