27526
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccordi
thread for 20-400
Categorie correlate
Descrizione generale
Septum is silicone bonded to aluminum.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)