Documenti fondamentali
27333
Supelco
Vials, crimp top
volume 0.9 mL, clear glass vial, conical bottom, O.D. × H × I.D. 10 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 125 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
conical bottom
Confezionamento
pkg of 125 ea
D.E. × alt. × D.I.
10 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.9 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)