Documenti fondamentali
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
Sinonimo/i:
Synthware F932475
Scegli un formato
1 EA
CHF 120.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 120.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F932475
Diam. disco
24 mm
Diam. filtro
24 mm
D.E. setto
75 mm
Descrizione generale
O.D. of disc is 24 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)