Documenti fondamentali
27196
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/silicone (high temperature)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
260 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diam. × spessore
22 mm × 0.100 in.
Compatibilità
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Note legali
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Septum, PTFE/Butyl PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
Supelco
27201
Septum, PTFE/Butyl