27194
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.100 in., for use with 15mL vial
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
burnt orange PTFE/silicone septa
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
260 °C temp. limit
D.E.
16 mm
diam. × spessore
16 mm × 0.100 in.
Compatibilità
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
Applicazioni
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Note legali
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)