Documenti fondamentali
2633601
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
Lungh. × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilità
technique used for General purpose
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)