Documenti fondamentali
25734
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Sinonimo/i:
Polar Fused Silica Tubing, 3M 0.53MM
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica tubing
Composizione
PEG (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
3.0 m × 0.53 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)