Documenti fondamentali
25306
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
fused silica tubing
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
15 m × 0.53 mm
Descrizione generale
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.[1]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Chen Fu-Tai
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)