24814-U
Merlin Microseal™ System (fits Agilent)
1 nut and 2 General Purpose (3-100 psi) septa
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note: Do not use with beveled tips.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)