Documenti fondamentali
24436
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Descrizione
N5-5
replacement needles
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 036110
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)