23486
Boccole CapSeal Bulletper colonne capillari, per usi generali
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 48 ea
Diam. int.
0.5 mm
Compatibilità
0.32 mm Column I.D.
Descrizione generale
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)