23402
Carbon dioxide (99.8%)
cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
99.8%
Forma fisica
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Air Liquide America Specialty Gases LLC T105-14
Disponibilità
not available in EU
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Stringa SMILE
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contents: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Carbon dioxide (99.8%) is a speciality pure gas suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
Regolatore
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)