Documenti fondamentali
22350-U
Chart Paper for Recorder
chart type, blank roll
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
chart type blank roll
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
Compatibilità
for use with Agilent/HP 3394, 3395, or 3396
Applicazioni
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.[1]
Altre note
Equivalent to Manufacturer′s Chart No. 5181-1219.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)