Documenti fondamentali
21538
Supelco
Colonne per GC in vetro, vuote, per Shimadzu 7A, 9A, 12A, 14A, 14B, 15A, 16A, e 2014 (in colonna)
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 5.0 mm × 3.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
glass column
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 5.0 mm × 3.0 mm
Tipo di colonna
empty
Compatibilità
for use with Shimadzu
Descrizione generale
Colonna in vetro, vuota e silanizzata. Le connessioni non sono incluse. Configurazione della colonna:
  • X (lunghezza lato iniettore) = 330 mm (13,0 in.)
  • Y (lunghezza lato rivelatore) = 279 mm (11,0 in.)
  • S (span, distanza tra estremità iniettore ed estremità rivelatore) = 40 mm (1,57 in.)
Colonna compatibile con Shimadzu 7A, 9A, 12A, 14A, 14B, 15A, 16A, e 2014 (iniezione in colonna).
Le colonne per GC sono di due tipologie: le colonne impaccate e le colonne capillari. Le colonne capillari veicolano il gas di trasporto attraverso un′apertura centrale priva di impedimenti per tutta la lunghezza della colonna. In generale, le colonne capillari sono di lunghezza maggiore per ottenere un numero più elevato di piatti teorici. Questa caratteristica limita inoltre la dispersione di banda, assottigliando i picchi per una maggior risoluzione.
Applicazioni
Le colonne vuote possono essere utilizzate per l′impaccamento con adsorbenti per strumenti di TPD (temperature-programmed desorption).
Note legali
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The determination of active filter aid adsorption sites by temperature-programmed desorption.
Zhu. Z. Y.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71, 189-194 (1994)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)