Documenti
21148
Supelco
Purge Trap A, CDS
for use with CDS Peakmaster
Sinonimo/i:
Purge/Trap A
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
Composizione
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
Produttore/marchio commerciale
Purge Trap A
Lungh. purge trap
11 1/4 in. (28.6 cm)
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with CDS Peakmaster
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)