Documenti fondamentali
21031
Supelco
Filter Cartridge Assembly
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
EPA IP-8,TO-10A
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Filter Cartridge Assembly includes 1 O-ring (a), 1 filter cartridge body (b), 1 stainless steel screen (c), 1 quartz filter (d), 1 filter ring (e), 1 cartridge screw cap (f), and 2 end caps.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)