Documenti fondamentali
XX2004720
Millipore
Supporto per filtri Hydrosol, 47 mm, acciaio inossidabile
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
Sinonimo/i:
Vacuum filtration
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Livello qualitativo
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
22.9 cm
Diametro
11.4 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Capacità imbuto
650 mL
Diam. prefiltro
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Hydrosol Filter holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il supporto per filtri Hydrosol è progettato per la filtrazione di liquidi infiammabili. A differenza di altri, il supporto per filtri Hydrosol è dotato di un′unità per la messa a terra per prevenire la formazione di scintille dovute a scariche statiche, che possono compromettere la sicurezza.
Applicazioni:
Filtrazione a vuoto di liquidi infiammabili
XX2004720 Supporto per filtri Hydrosol, 47 mm, acciaio inossidabile
Parti di ricambio
XX2004704 Gruppo imbuto e anello di blocco, acciaio inossidabile
XX2004708 Schermo di supporto, 47 mm, acciaio inossidabile
XX2004702 Base con schermo, guarnizione e supporto
XX2004703 Guarnizione, PTFE
XX2004718 N. 8 tappi, foro da 9,5 mm (3/8”), silicone
XX20047RK Kit di parti di ricambio per il supporto per filtri Hydrosol
Accessori
XX1004705 Beuta di filtraggio a vuoto, 1 L
XX1004744 Beuta di filtraggio a vuoto, 4 L
XX7100004 Tubicino, DI 3/16” x 140 cm, silicone
XX6200006P Pinza per filtro, punta smussa, acciaio inossidabile
XX2604735 Rampa a 3 posti, 47 mm, PVC
XX2504735 Rampa a 3 posti, 47 mm, acciaio inossidabile
XX2504700 Rampa a 6 posti, 47 mm, acciaio inossidabile
WP6211560 Pompa ad alta capacità, 115 V/60 Hz
WP6222050 Pompa ad alta capacità, 220 V/50 Hz
WP6210060 Pompa ad alta capacità, 100 V/50-60 Hz
Principio
Vuoto
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the ground joint size of the 1L flask?
    1 answer
    1. The ground tapered joint size is 40/35.
      Helpful?
  2. What is replacement locking ring for XX2004720?
    1 answer
    1. The locking ring assembly with the funnel is available XX2004704 which is costly. Alternatively XX20047RK is much cheaper than XX2004704. XX20047RK includes: 47mm locking ring, hex key, nylon locking wheels and wrench, PTFE screen gaskets, and PTFE lock ring gaskets. Unfortunately, there is no product such as locking ring alone.