2048625
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 25 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)