Documenti fondamentali
20279
Supelco
Supelpak-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Sinonimo/i:
XAD®-2
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
Descrizione
purified XAD-2
Stato
beads (small)
Confezionamento
jar of 100 g
Parametri
200 °C max. temp.
tecniche
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
applicazioni
environmental
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
La matrice Supelpak-2 è costituita da Amberlite XAD®-2 purificata in modo da soddisfare e persino superare i criteri di purezza raccomandati dall′EPA USA, come indicato nel Level I Environmental Assessment Procedures Manual. È la migliore resina da usare per i metodi standard di campionamento dell′aria che richiedono l′impiego di una resina testata per il livello di fondo di TCO (organici cromatografici totali). Confezionata in contenitori di vetro.
Applicazioni
Supelpak-2 è stato usato come adsorbente in una procedura di estrazione e gli estratti sono stati analizzati con GC-MS, GC-FTIR, RMN protonica[1] e GC-NPD[2]
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F J Egea González et al.
Journal of AOAC International, 80(5), 1091-1097 (1997-11-05)
A method to sample and analyze chlorothalonil and dichlofluanid in greenhouse air was evaluated. Analysis was performed by gas chromatography with electron capture detection and gas chromatography-mass spectrometry. Solid sorbents such as Chromosorb 102, Porapak R, Supelpak-2, Amberlite XAD-2, Amberlite
D Rochat et al.
Journal of chemical ecology, 17(11), 2127-2141 (1991-11-01)
Male American palm weevils (APWs),Rhynchophorus palmarum (L.) produced two sex-specific compounds, which were disclosed by volatile collections on Supelpak-2 and gas chromatography. One was a minor compound, not always detected. The major male-produced volatile was identified as (2E)-6-methyl-2-hepten-4-ol through coupled
F J Egea González et al.
Journal of chromatography. A, 829(1-2), 251-258 (1999-01-29)
The diminution of metamidophos residue levels with time in vegetables an greenhouse air was investigated after treatment of tomatoes and green beans. A gas chromatographic method using dichloromethane as an extraction solvent has been developed to analyse metamidophos in vegetables
Olivier Briand et al.
The Science of the total environment, 288(3), 199-213 (2002-05-07)
An analytical method using gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the evaluation of different sampling techniques to characterise spray drift in a commercial apple orchard. Eleven pesticides were studied (fungicides, insecticides and herbicides). A collection of airborne spray-drift pesticides
Nikolaos G Tsiropoulos et al.
Analytica chimica acta, 573-574, 209-215 (2007-08-29)
A methodology is described for greenhouse air analysis by sampling fenhexamid, pyrimethanil, malathion, metalaxyl-M and myclobutanil in solid sorbents. Pesticides were determined by gas chromatography with NP Detector. The trapping efficiency of XAD-2, XAD-4, Supelpak-2, Florisil and C-18 at different
Contenuto correlato
La cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC) si chiama così perché la fase mobile viene introdotta nella colonna a bassa pressione mediante una pompa.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.