Vai a
00413
DDMAB
≥94%
Sinonimo/i:
N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.49
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥94%
mol wt
299.49 g/mol
CMC
4.3
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
252000640020PSML2044
DDMAB ≥94%
Sigma-Aldrich
00413
DDMAB
DDMAB Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Millipore
252000
DDMAB
DMABA Kit Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
640020P
DMABA Kit
DMAT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2044
DMAT
description
≥94%
description
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
description
zwitterionic
description
-
description
-
description
-
mol wt
299.49 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
assay
≥94%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99%
assay
≥98% (HPLC)
CMC
4.3
CMC
4.3 mM
CMC
-
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DDMAB
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)