Documenti fondamentali
20042
Supelco
ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
TBC on Charcoal Tube
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
W,W,W separators
agenzia
OSHA 56
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 351
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 75 mm
Matrice
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
Gruppo funzionale matrice
4-tert-butylcatechol
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Descrizione generale
  • ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)