13734-U
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase 3% SP-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
PerkinElmer
Parametri
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/120 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
3% SP-1500 phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with PerkinElmer
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti