13043-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% Sebaconitrile, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Chromosorb P AW support
Gruppo funzionale matrice
20% Sebaconitrile phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)