12719
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase SP®-1000, 10%, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Parametri
50-250 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 SUPELCOPORT support
Gruppo funzionale matrice
SP®-1000 phase, 10%
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti