11045
Fase stazionaria per GC
phase Diethylene glycol succinate (DEGS), bottle of 25 g
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets requirements for USP G4
Confezionamento
bottle of 25 g
Parametri
temp. range at 20-200 °C
20-200 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
Diethylene glycol succinate (DEGS) phase
Solubilità
acetone: soluble
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)