10293
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep D, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 75 cc
Produttore/marchio commerciale
Hayes Separation Inc
Parametri
290 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~795 m2/g
Matrice
HayeSep D
Dimensione particelle
100-120 mesh
Densità
~0.33 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti