10300-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Confezionamento
bottle of 75 cc
Produttore/marchio commerciale
Hayes Separation Inc
Parametri
275 °C temp. limit
Area superficiale
~582 m2/g
Matrice
HayeSep Q
Dimensione particelle
60-80 mesh
Densità
~0.35 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)