06733
Butocarboxim
certified reference material, mixture of isomers, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNC(=O)O\N=C(/C)C(C)SC
CNC(=O)O\N=C(/C)C(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-5(6(2)12-4)9-11-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
SFNPDDSJBGRXLW-WEVVVXLNSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 - 194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 - 90 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)