ZMS1166
Anti-Elastin Antibody, clone 10B8 ZooMAb® Mouse Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Tropoelastin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B8, recombinant monoclonal
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 63.7 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, mouse, chicken
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
chicken ... ELN(396441)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue membranes..
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Elastin in Moue heart tissue membranes.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Elastin in Human lung tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 from a representative lot detected Elastin in Human skin and Human lung tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)