Documenti fondamentali
Z756695
Scienceware® 50 mL tube holder
non-grip style, round white polystyrene
Sinonimo/i:
centrifuge tube holder, tube rack
Scegli un formato
5 EA
CHF 50.30
CHF 50.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 50.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
CHF 50.30
Check Cart for Availability
Materiali
round white polystyrene
Caratteristiche
Holds 1 x 50 mL tube
Confezionamento
bag of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18795-0000
Descrizione generale
Leave both hands free for pipetting and other critical tasks. The Grip Style gently grips the tube and moves with the tube when it is lifted from the bench top.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)