Documenti fondamentali
Z744265
Wilmad® NMR Tube Carrier with Shirt Clip
to hold, 1 NMR tube, tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 3 ea (pack of 3)
Sinonimo/i:
NMR tube carrier, NMR tube holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold 1 NMR tube
Confezionamento
pack of 3 ea (pack of 3)
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-6192
Lunghezza
7 in.
D.E. tubo
5 mm
Descrizione generale
Handy pocket NMR/EPR tube carrier holds one 5mm O.D., 7 inch length NMR/EPR tube. Pack of 3 white holders. Features a pocket clip that keeps it secure. Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap. Protection is provided for the sample and lab personnel during transport.
Applicazioni
NMR
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)