Documenti fondamentali
Z744119
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 81 tube(s)
Sinonimo/i:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
Il prodotto Z744119 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
to hold 81 tube(s)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech FRSB-1000
Largh. × lungh.
2 in. × 2 in.
Descrizione generale
2′′ Freezer Box w/81 hole divider
Applicazioni
Cryogenics
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)