Documenti fondamentali
Z744090
Autoclave indicator tape
W × L 1.0 in. × 2,160 in.
Sinonimo/i:
Indicator tape
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
Il prodotto Z744090 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech ACTP-1001
Largh. × lungh.
1.0 in. × 2,160 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)