Documenti fondamentali
Z743481
Aluminum heating/cooling block
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
1 EA
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 381.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-6400
tecniche
PCR: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)