Documenti fondamentali
Z740272
Aluminum heating/cooling block
Holds 48 x 1.5 mL tubes
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
1 EA
CHF 221.00
CHF 221.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 221.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.35
CHF 221.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 48 x 1.5 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-3000
tecniche
PCR: suitable
Misura
156x76x33 mm
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Applicazioni
Aluminum heating/cooling block has been used to cool the tubes after centrifugation.[1]
Caratteristiche e vantaggi
  • Solid anodized aluminum, our chambers offer long-lasting durability and reliability.
  • Use with ice pans/buckets for optimal sample cooling.
  • Keep your tubes cool and maintain stable temperatures throughout your sample handling process.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Takahiro Yamasaki et al.
Bio-protocol, 9(5), e3186-e3186 (2019-03-05)
Glycosylation of asparagine residues is widespread in Eukarya, and occurs in virtually all Archaea and some eubacterial species. A membrane-bound enzyme, oligosaccharyltransferase, catalyzes the transfer of an oligosaccharide chain from a sugar donor (lipid-linked oligosaccharide, LLO) to an asparagine residue